5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 577 EUR
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formule: C₉H₉BrOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32219472
CAS nummer: 2302672-24-6