(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452190-1G OR452190-250MG OR452190-500MG
APOSOR452190-1GEA 1060 EUR
APOSOR452190-1G APOSOR452190-250MG APOSOR452190-500MG
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₈N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31560222
CAS nummer: 847696-16-6