N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452194-1G OR452194-250MG OR452194-500MG
APOSOR452194-1GEA 1060 EUR
APOSOR452194-1G APOSOR452194-250MG APOSOR452194-500MG
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18677264
CAS nummer: 400652-56-4