N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452195-1G OR452195-250MG OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA 1060 EUR
APOSOR452195-1G APOSOR452195-250MG APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584430
CAS nummer: 1117693-61-4