N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452196-1G OR452196-250MG OR452196-500MG
APOSOR452196-1GEA 658 EUR
APOSOR452196-1G APOSOR452196-250MG APOSOR452196-500MG
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
N-Boc-2-amino-butylamine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.267 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660179
CAS nummer: 1179533-09-5