(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR452198-1G OR452198-250MG OR452198-500MG
APOSOR452198-1GEA 658 EUR
APOSOR452198-1G APOSOR452198-250MG APOSOR452198-500MG
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22397601
CAS nummer: 1336411-15-4