N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452200-1G OR452200-250MG OR452200-500MG
APOSOR452200-1GEA 876 EUR
APOSOR452200-1G APOSOR452200-250MG APOSOR452200-500MG
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18831342
CAS nummer: 251325-89-0