N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452202-1G OR452202-250MG OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA 876 EUR
APOSOR452202-1G APOSOR452202-250MG APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08726033
CAS nummer: 400652-49-5