N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452203-1G OR452203-250MG OR452203-500MG
APOSOR452203-1GEA 876 EUR
APOSOR452203-1G APOSOR452203-250MG APOSOR452203-500MG
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08726032
CAS nummer: 400652-50-8