4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452204-1G OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA 572 EUR
APOSOR452204-1G APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28111316
CAS nummer: 654662-98-3