4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452208-1G
OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA
614
EUR
APOSOR452208-1G
APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Formule:
C₁₃H₁₂ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11849768 CAS nummer: 65619-29-6 |