4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 818 EUR
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257015
CAS nummer: 1256807-33-6