2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452211-1G OR452211-500MG
APOSOR452211-1GEA 395 EUR
APOSOR452211-1G APOSOR452211-500MG
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₇Cl₂NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00193094
CAS nummer: 41995-19-1