2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452218-1G OR452218-500MG
APOSOR452218-1GEA 526 EUR
APOSOR452218-1G APOSOR452218-500MG
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride
Formule: C₇H₁₅N₃O·2ClH
MW: 230.135 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796412
CAS nummer: 146788-11-6