2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452224-1G OR452224-500MG
APOSOR452224-1GEA 526 EUR
APOSOR452224-1G APOSOR452224-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine
Formule: C₁₃H₁₂ClNO
MW: 233.693 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11191890
CAS nummer: 792158-57-7