3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR460015-1G OR460015-250MG
APOSOR460015-1GEA 374 EUR
APOSOR460015-1G APOSOR460015-250MG
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191179
CAS nummer: 93960-21-5