3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR460016-1G OR460016-250MG
APOSOR460016-1GEA 372 EUR
APOSOR460016-1G APOSOR460016-250MG
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191178
CAS nummer: 93960-20-4