2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 965 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆Cl₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023177
CAS nummer: 6542-67-2