1-Bromo-2-iodoethane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 185 EUR
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formule: C₂H₄BrI
Kookpunt: 163 °C
Smeltpunt: 28…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041542
CAS nummer: 590-16-9