2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-2-cyanophenol
OR46022-1G OR46022-5G
APOSOR46022-1GEA 23.4 EUR
APOSOR46022-1G APOSOR46022-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Smeltpunt: 171…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828440
CAS nummer: 73289-85-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III