2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[(Prop-2-yl)oxy]-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-Isopropoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole, 2-[(Prop-2-yl)oxy]-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
OR46023-1G OR46023-250MG
APOSOR46023-1GEA 804 EUR
APOSOR46023-1G APOSOR46023-250MG
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₀BNO₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12032347
CAS nummer: 1352652-22-2