2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46031-1G OR46031-5G
APOSOR46031-1GEA 229 EUR
APOSOR46031-1G APOSOR46031-5G
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Formule: C₈H₉NO
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265780
CAS nummer: 650141-20-1