3-Bromo-5-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 24.9 EUR
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405397
CAS nummer: 570391-20-7