5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 141 EUR
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08706291
CAS nummer: 885266-96-6