3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 22 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Smeltpunt: 128 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00462820
CAS nummer: 55215-57-1