2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Carboxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR46085-1G OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA 271 EUR
APOSOR46085-1G APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218479
CAS nummer: 92437-43-9