4-Iodo-2-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46089-1G OR46089-25G OR46089-5G
APOSOR46089-1GEA 57 EUR
APOSOR46089-1G APOSOR46089-25G APOSOR46089-5G
4-Iodo-2-methoxyphenol
4-Iodo-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇IO₂
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061924
CAS nummer: 203861-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III