2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 22 EUR
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263.914 g/mol
Smeltpunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185489
CAS nummer: 5629-98-1