6-Azaindole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 54.5 EUR
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11506121
CAS nummer: 24334-20-1