6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR46106-1G
OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA
127
EUR
APOSOR46106-1G
APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₆BNO₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD06659508 CAS nummer: 1073354-14-9 |