1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46124-1G OR46124-5G
APOSOR46124-1GEA 184 EUR
APOSOR46124-1G APOSOR46124-5G
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one
Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044683
CAS nummer: 1002309-52-5