3,5-Diiodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46151-1G OR46151-250MG
APOSOR46151-1GEA 240 EUR
APOSOR46151-1G APOSOR46151-250MG
3,5-Diiodopyridine
3,5-Diiodopyridine
Formule: C₅H₃I₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01928488
CAS nummer: 53710-18-2