5-Bromo-2-iodophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 238 EUR
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16999931
CAS nummer: 858855-11-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable