3-Chloro-5-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 345 EUR
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
Kookpunt: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Dichtheid: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393318
CAS nummer: 861800-86-4