2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46239-1G OR46239-5G
APOSOR46239-1GEA 206 EUR
APOSOR46239-1G APOSOR46239-5G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Formule: C₅H₅BrN₂·BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105761
CAS nummer: 1421789-94-7