3-Bromo-5-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR46248-1G
OR46248-250MG
OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA
402
EUR
APOSOR46248-1G
APOSOR46248-250MG
APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Formule:
C₆H₅BrIN Smeltpunt: 75…76 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09743665 CAS nummer: 31948-87-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |