2-Bromo-3-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46249-1G OR46249-250MG
APOSOR46249-1GEA 583 EUR
APOSOR46249-1G APOSOR46249-250MG
2-Bromo-3-iodoaniline
2-Bromo-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297.919 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391614
CAS nummer: 111721-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III