1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Carboxy-1,3-dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4637-1G OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA 256 EUR
APOSOR4637-1G APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00206670
CAS nummer: 439109-76-9