5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46499-1G OR46499-250MG
APOSOR46499-1GEA 658 EUR
APOSOR46499-1G APOSOR46499-250MG
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₅IN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072706
CAS nummer: 1245645-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III