Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46525-1G OR46525-250MG OR46525-5G OR46525-25G
APOSOR46525-1GEA 22 EUR
APOSOR46525-1G APOSOR46525-250MG APOSOR46525-5G APOSOR46525-25G
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698107
CAS nummer: 1214336-41-0