Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methoxycarbonyl)phenacyl bromide, Methyl 4-(2-bromoacetyl)benzoate, 2-Bromo-4'-(methoxycarbonyl)acetophenone
OR46535-1G OR46535-5G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 73 EUR
APOSOR46535-1G APOSOR46535-5G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08062347
CAS nummer: 56893-25-5