4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 179 EUR
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391656
CAS nummer: 1261438-69-0