3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 146 EUR
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Smeltpunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09745849
CAS nummer: 188813-08-3