3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46540-1G OR46540-250MG OR46540-5G
APOSOR46540-1GEA 208 EUR
APOSOR46540-1G APOSOR46540-250MG APOSOR46540-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22628913
CAS nummer: 1417371-78-8