4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-6-cyano-1H-benzimidazole, 4-Bromo-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 110 EUR
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22558167
CAS nummer: 1360921-11-4