4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46543-1G OR46543-5G OR46543-10G
APOSOR46543-1GEA 62.9 EUR
APOSOR46543-1G APOSOR46543-5G APOSOR46543-10G
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22383659
CAS nummer: 1239720-33-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III