5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46578-1G OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA 205 EUR
APOSOR46578-1G APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03840712
CAS nummer: 90417-53-1