3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 451 EUR
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13195758
CAS nummer: 1046811-99-7