Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46588-5G OR46588-10G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 81.8 EUR
APOSOR46588-5G APOSOR46588-10G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14155650
CAS nummer: 170355-38-1