2-Bromo-6-isopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 723 EUR
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215.087 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16997221
CAS nummer: 129976-32-5